Fortfahren mit
SML3335
DIPQUO
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6,​8-​Dimethyl-​3-​(4-​phenyl-​1H-​imidazol-​5-​yl)​-2(1H)​-​quinolinone, 6,8-Dimethyl-3-(4-phenyl-1H-imidazol-5-yl)quinolin-2(1H)-one, RU 0226606
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC2=C(C)C=C(C)C=C2C=C1C3=C(C4=CC=CC=C4)N=CN3
Biochem/physiol Actions
Activator of the bone marker alkaline phosphatase (ALP) that promotes osteogenesis; promotes activation of the β isoform of p38 MAP kinase
DIPQUO is a potent activator of the bone marker alkaline phosphatase (ALP) that promotes osteogenesis in human MSCs and zebrafish. DIPQUO potently induces osteoblast differentiation. It promotes bone formation and regeneration in zebra fish. It appears that DIPQUO promotes activation of the β isoform of p38 MAP kinase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3664SML3450SML3329
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3335-5MG04065269037637
SML3335-25MG04065269037620