Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,70 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 253,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H50N3O6Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
680.27
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
GlucoseCy5, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
blue to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
GlucoseCy5 is a cell-permeable, Cy5-linked 1-amino-1-deoxy-β-glucose fluorescent tracer. It is used for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging.[1] GlucoseCy5 demonstrates superior specificity, sensitivity, and non-toxicity over 2-NBDG. λ emission & excitation ~ 644 nm & 665 nm. Suggested optimum concentration and incubation for cellular uptake: 50 μM & 20 min.
Application
GlucoseCy5 has been used as a component in serum-free Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for fluorescence-activated cell sorting (FACS) and glucose-uptake assay.
Biochem/physiol Actions
fluorescent tracer for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color blue to black | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?