Fortfahren mit
SML1940
ADDA 5 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[2-(1-Adamantyl)ethoxy]-3-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-2-propanol hydrochloride, 3,4-Dihydro-α-[(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolineethanol hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
€ 85,85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 326,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H35NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 85,85
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)COCCC34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3.[H]Cl
Application
ADDA 5 hydrochloride has been used as a complex IV inhibitor to study its effects on leptomeningeal derivatives of human breast and lung cancer cells.[1]
Biochem/physiol Actions
ADDA 5 is a potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV) that depletes the bioenergetics reserve capacity in intact glioma cells. ADDA 5 specifically inhibits the proliferation of chemosensitive and chemoresistant glioma cells, while sparing non-cancer cells. Additionally ADDA 5 is effective against glioma stem cells.
Potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4313SML2921A255
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)