Fortfahren mit
SML3213
Lobaplatin
≥98% (NMR)
Synonym(e):
Cis-[trans-1,2-cyclobutanebis(methylamine)-N,N′]-[(2S)-lactate-O1,O2)-platinum (II), D 19466, D-19466, D19466, [rel-(1R,2R)-1,2-cyclobutanedimethanamine-κN,kN′][(2S)-2-(hydroxy-kO)propanoato(2-)-kO]-, (SP-4-3)-platinum, trans-1,2-Cyclobutanedimethanamine, platinum complex
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O3Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.33
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[O-][Pt+2]2(N[CH2]C3CCC3CN2)[O-]C1C
InChI
1S/C6H12N2.C3H5O3.Pt/c7-3-5-1-2-6(5)4-8;1-2(4)3(5)6;/h5-8H,1-4H2;2H,1H3,(H,5,6);/q-2;-1;+4/p-1/t;2-;/m.0./s1
InChI key
HADHSETVEMCBPU-TYOUJGAFSA-M
Biochem/physiol Actions
Lobaplatin (D-19466) is a third-generation platinum anticancer agent in vitro and in vivo, consisting of ~50:50 mixture of the two trans-1,2-cyclobutanedimethanamine diastereomers in complex with L-lactic acid. Llobaplatin shows antitumor efficacy against various human cancer cancer xenografts and significantly prolongs the survival of mice bearing P388 leukemia (mean life span increase post single i.p. in mg/kg = 46%/4.64 & 77/14.7). Compared to first and second generation platinum compounds, lobaplatin appears to be more stable, less toxic, have a better therapeutic index and may overcome tumor resistance.
Third-generation platinum anticancer agent in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O9512SML2556244929
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (NMR)
assay
-
assay
>97% (NMR)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
faint yellow to dark orange
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)