Merck
O9512
Oxaliplatin
Apoptosis inducer, powder
Synonym(e):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexandiamin-N,N′)[ethandioato(2-)-O,O’]-platin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O4Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oxaliplatin, powder
form
powder
Quality Segment
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
InChI key
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Application
Oxaliplatin hat folgende Anwendungen:
  • als chemotherapeutischer Wirkstoff gegen kolorektale SW480-Adenokarzinomzellen mittels Zellviabilitätstest
  • für die Überwachung des Zellüberlebens von HepG2- und HepG2/R-Zellen in Leberzellkarzinomen mittels MTT-Assay
  • für die Bestimmung der wachstumshemmenden Wirkung auf MDA-MB-231-Zellen in Adenokarzinomen der menschlichen Brust
Biochem/physiol Actions
Oxaliplatin ist ein Platin-Analog, das DNA-Schäden und den Zelltod verursacht, indem es an DNA bindet und Inter- sowie Intrastrang-Querverbindungen bildet, die die Replikation und Transkription verhindern. Oxaliplatin ist ein Anti-Tumor-Mittel mit Aktivität gegen kolorektales Karzinom; die Zytotoxizität folgt der Bildung von Addukten mit DNA. Oxaliplatin ist ein zugelassener Wirkstoff für die Behandlung von kolorektalem Krebs. Es ist ein aktiver Wirkstoff in FOLFOX (Folinsäure:5-FU:Oxaliplatin im Verhältnis 1:10:1 der jeweiligen mikromolaren Konzentrationen). Oxaliplatin verursacht bei den Patienten dosisabhängig sowohl akute als auch chronische Neurotoxizität; diese Wirkung ist durch Dosisverringerung oder Absetzen des Wirkstoffes reversibel.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox- und Apoptose-Forschung. Entdecken Sie weitere ADME-Tox- und Apoptose-Produkte. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Sanofi Aventis entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaliplatin
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)