Fortfahren mit
SML3150
GSK5182
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(δZ)-δ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl](4-hydroxyphenyl)methylene]benzenebutanol, 4-[(Z)-1-[4-(2-Dimethylaminoethyloxy)phenyl]-hydroxy-2-phenylpent-1-enyl]phenol, GSK 5182, GSK-5182
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCO)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)(C)C
InChI key
ZVSFNBNLNLXEFQ-RQZHXJHFSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK5182 is an orally available 4-hydroxy-tamoxifen (4-OHT) analog and a high affinity estrogen receptor-related receptor γ (ERRγ) inverse agonist (68% inhibition at 1 µM by reporter assay) with 25-fold reduced affinity and little antagonistic activity toward ERRα (No inhibition against 100 nM estradiol-induced reporter activity up to 1 µM). GSK5182 effectively inhibits ERRγ-dependent gene expression and biological functions both in cultures (1-10 µM) and in various animal studies in vivo (10-80 mg/kg i.p. or p.o. in rats and mice).
Orally available, selective estrogen receptor-related receptor γ (ERRγ) inverse agonist with in vitro and in vivo efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3645H6278H7904
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
description
≥98% Z isomer
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)