Fortfahren mit
SML3144
delta-Secretase inhibitor, CP11
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
δ-Secretase inhibitor 11, δ-Secretase inhibitor, compound 11, δ-Secretase inhibitor, compound 11A, 7-(4-Morpholinyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-(Morpholin-4-yl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-Morpholin-4-yl-benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine, CP11, CPA, delta-Secretase inhibitor, compound 11
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, Faint Brown to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCOCC3)c1c2n[o]nc2c(cc1)N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-2-8(10-9(7)12-16-13-10)14-3-5-15-6-4-14/h1-2H,3-6,11H2
InChI key
LWCSTSZSZFUHAT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound 11 (CP11) is an orally active and brain-penetrant delta-secretase (δ-secretase; AEP) inhibitor that selectively blocks AEP (IC50 = 710 nM) but not other related cysteine proteases (Caspase-3/-8 IC50 = 31.86/86.71 μM, Cathepsin-S/-L IC50 >200 μM) via a dual active site-directed and allosteric mode of inhibition. CP11 inhibits Pala cellular AEP activity in cultures (IC50 = 800 nM) and improves cognitive functions in murine models of Alzheimer′s disease (AD) in vivo (10 mg/kg tau P301S or 5xFAD mice via daily p.o.) by reducing tau and APP cleavage, ameliorating synapse loss and augmenting long-term potentiation.
Orally active, brain-penetrant, selective delta-secretase (δ-secretase; AEP) inhibitor that improves cognitive functions in murine models of Alzheimer′s disease (AD).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565788SML0100565773
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
color
, Faint Brown to dark red
color
white
color
white to tan
color
white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)