Fortfahren mit
SML3118
Obatoclax mesylate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2-((3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-3-methoxy-2H-pyrrol-5-yl)-1H-indole, methanesulfonate salt, GX15-070 mesylate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19N3O · CH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
dark green to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(O)(C)=O.CC1=C(NC(C)=C1)/C=C2N=C(C3=CC4=C(N3)C=CC=C4)C=C\2OC
InChI
1S/C20H19N3O.CH4O3S/c1-12-8-13(2)21-16(12)10-19-20(24-3)11-18(23-19)17-9-14-6-4-5-7-15(14)22-17;1-5(2,3)4/h4-11,21-22H,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-10-;
InChI key
ZFKXDVMHNXPEIY-PEZBNFGJSA-N
Biochem/physiol Actions
BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Obatoclax (GX15–070) is a BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins, including A1/Bfl-1, Bcl-2, Bcl-B, Bcl-w, Bcl-XL, and MCL-1. Obatoclax induces cancer cell apoptosis in cultures (0.05-2 μM) and in vivo (1.25-10 mg/kg via im. ip. or iv. in mice) by overcoming Bcl-2 members-mediated resistance to BAX- or BAK-dependent apoptosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3210SML1504SML2397
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
dark green to black
color
faint brown to dark red
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)