Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC2=C(C=C(C=C2)N(C)CC3=CC=CC=C3)OC1=O
InChI
1S/C18H15NO4/c1-19(11-12-5-3-2-4-6-12)14-8-7-13-9-15(17(20)21)18(22)23-16(13)10-14/h2-10H,11H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
XTKDQPFUOFAMRL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7ACC2 is a monocarboxylate transporters MCT1 & MCT4 (SLC16A1 & SLC16A3) inhibitor that affects lactate uptake-dependent cancer growth in cultures (uptake/proliferation IC50 = 59/220 nM; MCT1/4-expressing SiHA cervix cancer in the absence of glucose) and in vivo (3 mg/kg/day i.p.; SiHa, HCT116, MCF-7 in mice), without affecting lactate efflux or the survival of highly glycolytic HL-60 (MCT1) or MDA-MB231 (MCT4) cancer cells. Unlike the MCT1/2 inhibitor AR-C155858, 7ACC2 does not block MCT1-mediated uptake of the anti-cancer drug 3-bromopyruvate (3-BP).
Monocarboxylate transporters MCT1 & MCT4 (SLC16A1 & SLC16A3) inhibitor that blocks lactate update-dependent cancer growth in vitro and in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?