Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,50 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H10N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)NC2=CC(OC3=C4C=CC=C3)=C4C=C2
InChI key
URUVDCCYSJEGQQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
C-178 is a potent and selective inhibitor against murine, but not human, stimulator of interferon genes (STING) via covalent modifiation of mSTING Cys91. C-178 inhibits mSTING-mediated IFNβ reporter activity (IC50 <500 nM) without affecting RIG-I, and blocks (0.5 μM) downstream TBK1 phosphorylation induction by STING agonist CMA (1.4 h) in mSTING-expressing HEK293T cells.
Potent and selective, Cys91-targeting covalent inhibitor against murine, but not human, STING.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color faint yellow to dark brown | color white to beige | color white to beige | color white to very dark gray |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?