Fortfahren mit
SML3169
NR162
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(Cyclopentylamino)-2-(2,5-dibromo-4-methylbenzylamino)-N-(3-(2-oxooxazolidin-3-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 485,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30Br2N6O3
Molekulargewicht:
610.34
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
NR162 is a potent and selective (per DiscoverX KINOMEScan) inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK (Kd = 22 nM by ITC; IC50 = 80 nM by NanoBRET) with much reduced or little potency against other kinases tested (IC50 = 3.8 μM/TYRO3, 18.2 μM/ERBB3, >20 μM/ABL1, AURKC, RPS6KA6, PIKFYVE, RPS6KA5, LRRK2, STK38L by NanoBRET).
Potent and selective inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3098SML3023SML1906
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
faint yellow to dark brown
color
colorless
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)