Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 329,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Diquafosol tetrasodium, >95% (HPLC)
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -12.0 to -8.0°, c = 1.0 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[Na].[Na].[Na].[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)O)O
InChI
1S/C18H26N4O23P4.4Na/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,19,23,29)(H,20
InChI key
MHPMESDJCUICEY-FNXFGIETSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description >95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay >95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?