Fortfahren mit
SML3051
Emtricitabin
≥98% (HPLC), nucleoside reverse transcriptase inhibitor, powder
Synonym(e):
(−)-2′3′-Dideoxy-5-fluor-3′-thiacytidin, (2R,5S)-4-Amino-5-fluor-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-pyrimidin-2(1H)-on, FTC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10FN3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Emtricitabin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -150 to -125°, c = 0.25 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CN(C(=O)N=C1N)[C@H]2O[C@H](SC2)CO
InChI
1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
InChI key
XQSPYNMVSIKCOC-NTSWFWBYSA-N
Biochem/physiol Actions
Emtricitabine ((-)-FTC) is an orally active, non-cytotoxic (>100 μM/PBM, CEM, Vero, MT-4), potent nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) against HIV type 1/2 (HIV-1 IC50/culture = 8 nM/PBM (LAV-1), 9 nM/CEM (LAV-1); HIV-2 IC50/culture = 0.7 nM/PBM (ROD2), 100 nM/CEM (Zy)), hepatitis B, as well as simian and feline immunodeficiency viruses. Emtricitabine is activated via 2′-deoxycytidine kinase-mediated phosphorylation to (-)-FTC-5′-triphosphate that inhibits viral reverse transcriptase in a dCTP-competitive manner (HIV-1 Ki = 2.9 μM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR21201235106SML2825
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emtricitabin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)