Fortfahren mit
SML2974
Apilimod
≥98% (HPLC), IL-12 and IL-23 inhibitor, powder
Synonym(e):
3-Methyl-benzaldehyde 2-[6-(4-morpholinyl)-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4-pyrimidinyl]hydrazone, STA 5326, STA-5326
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 97,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Apilimod, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N4(CCOCC4)c1nc(nc(c1)N\N=C\c3cc(ccc3)C)OCCc2ncccc2
InChI
1S/C23H26N6O2/c1-18-5-4-6-19(15-18)17-25-28-21-16-22(29-10-13-30-14-11-29)27-23(26-21)31-12-8-20-7-2-3-9-24-20/h2-7,9,15-17H,8,10-14H2,1H3,(H,26,27,28)/b25-17+
InChI key
HSKAZIJJKRAJAV-KOEQRZSOSA-N
Biochem/physiol Actions
Apilimod (STA-5326) is a potent, orally active and selective inhibitor of the cytokines IL-12 and IL-23. Apilimod selectively suppresses synthesis of IL-12 and IL-23 by inhibition of phosphotransferase activity of TLR-4 regulator lipid kinase PIKfyve (phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase). It suppresses Th1 cells response in vivo and reduces inflammatory histopathologic changes. Also, it exhibits strong anti COVID-19 activity in two cell lines (Vero E6:IC50 < 0.08 μM; A549-ACE2:IC50 = 0.007 μM). Apilimod potently reduces entry of SARS-CoV S pseudovirions on 293/hACE2 cells.
potent, orally active and selective IL-12 and IL-23 inhibitor; PIKfyve inhibitor; Exhibit strong anti COVID-19 activity in cell lines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0345SML2322SML2353
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)