Fortfahren mit
SML0235
CDPPB
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Cyano-N-1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H16N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 87,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O=C(Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3)c4cccc(c4)C#N
InChI
1S/C23H16N4O.H2O/c24-16-17-8-7-11-19(14-17)23(28)25-22-15-21(18-9-3-1-4-10-18)26-27(22)20-12-5-2-6-13-20;/h1-15H,(H,25,28);1H2
InChI key
GZHZEGYXLNXEBV-UHFFFAOYSA-N
Application
CDPPB may be used in mGluR5-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Activation of metabotropic glutamate 5 receptor by CDPPB enhances the function of NMDA receptor and markers of neuronal plasticity. This improves recognition memory and cognition deficits in schizophrenia.[1][2]
CDPPB is a glutamate metabotropic mGluR5 positive allosteric modulator.
CDPPB is an mGluR5 positive allosteric modulator
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0202SML1693SML1061
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)