Fortfahren mit
SML2920
Y-39983 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl-benzamide dihydrochloride, Y 39983, Y39983
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
€ 209,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N4O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 75,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +5 to +9°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C1=CC=C(C(NC2=CC=NC3=C2C=CN3)=O)C=C1)C.Cl.Cl
InChI
1S/C16H16N4O.2ClH/c1-10(17)11-2-4-12(5-3-11)16(21)20-14-7-9-19-15-13(14)6-8-18-15;;/h2-10H,17H2,1H3,(H2,18,19,20,21);2*1H/t10-;;/m1../s1
InChI key
CKFHAVRPVZNMGT-YQFADDPSSA-N
Biochem/physiol Actions
Y-39983 is a potent and selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor (IC50s = 3.6 nM). Y-39983 is 10 fold more potent in promoting the outgrowth of neurites in cultured retinal slices and axonal regeneration in crushed optic nerve models than Y-27632. Y-39983 act also as an activator of the neuroprotective Parkin-mediated mitophagy pathway.
potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0588Y0503SML2770
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 14 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)