Merck
SML2901
MAC-545496
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(5-chloropyridin-2-ylcarbamothioyl)-3-nitro-4-(piperidin-1-yl)benzamide, N-[[(5-chloro-2-pyridinyl)amino]thioxomethyl]-3-nitro-4-(1-piperidinyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 MG
€ 60,70
25 MG
€ 247,00
€ 60,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18ClN5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
S=C(Nc3ncc(cc3)Cl)NC(=O)c1cc(c(cc1)N2CCCCC2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C18H18ClN5O3S/c19-13-5-7-16(20-11-13)21-18(28)22-17(25)12-4-6-14(15(10-12)24(26)27)23-8-2-1-3-9-23/h4-7,10-11H,1-3,8-9H2,(H2,20,21,22,25,28)
InChI key
AFOKREIUUQFDNW-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SML2809SML0391SML0660
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
MAC-545496 is a potent and selective inhibitor of glycopeptide-resistance-associated protein R (GraR) that displays antivirulence and antimicrobial adjuvant properties. MAC-545496 reverses β-lactam resistance in Methicillin-resistant strains (MRSA) and synergizes with cationic antimicrobial peptides (CAMPs). It also potentiates the effects of Cefuroxime and Oxacillin MRSA strains. MAC-545496 has no effect on commensal S. epidermidis and Gram-negative bacteria such as P. aeruginosa.
potent and selective inhibitor of glycopeptide-resistance-associated protein R (GraR); antivirulent, antibacterial
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Omar M El-Halfawy et al.
Nature chemical biology, 16(2), 143-149 (2019-11-27)
Staphylococcus aureus is the leading cause of infections worldwide, and methicillin-resistant strains (MRSA) are emerging. New strategies are urgently needed to overcome this threat. Using a cell-based screen of ~45,000 diverse synthetic compounds, we discovered a potent bioactive, MAC-545496, that