Fortfahren mit
SML2567
LY2784544
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-Chloro-2-fluorobenzyl)-2-methyl-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-8-(morpholinomethyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, 3-[(4-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-8-(4-morpholinylmethyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, LY 2784544, LY-2784544
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
€ 124,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25ClFN7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 124,10
Listenpreis€ 146,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
H2O, 0-4 mol/mol (moles per mole of product)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)Cl)Cc2[n]3c(nc2C)C(=CC(=N3)Nc5n[nH]c(c5)C)CN4CCOCC4
InChI
1S/C23H25ClFN7O/c1-14-9-21(29-28-14)27-22-11-17(13-31-5-7-33-8-6-31)23-26-15(2)20(32(23)30-22)10-16-3-4-18(24)12-19(16)25/h3-4,9,11-12H,5-8,10,13H2,1-2H3,(H2,27,28,29,30)
InChI key
SQSZANZGUXWJEA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2784544 is an orally active, ATP-competitive, potent and JAK2-selective janus tyrosine kinase inhibitor (IC50/[ATP] = 2.52 nM/5 μM/JAK2, 19.8 nM/20 μM/JAK1, 48.0 nM/2 μM/JAK3) with little activity toward 79 other kinases. LY2784544 selectively inhibits signaling/proliferation driven by oncogenic JAK2V617F (IC50 = 20/55 nM) over those mediated by wt JAK2 upon IL-3 induction (IC50 = 1183/1309 nM) in Ba/F3 cultures and displays in vivo efficacious in a JAK2V617F-induced murine MPN model (10-80 mg/kg bid po.). LY2784544 is also reported to display Zn-dependent (optimal [Zn+2] = 100 μM) GPR39 agonist activity, but not 11 other GPRs.
Orally active, ATP-competitive, potent and JAK2-selective janus tyrosine kinase inhibitor with additional Zn+2-dependent GPR39 agonist activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2851SML2384SML1276
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
composition
H2O, 0-4 mol/mol (moles per mole of product)
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)