Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,30 € 75,90 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 290,00 |
Über diesen Artikel
€ 75,90
Listenpreis€ 89,30Sparen Sie 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(O)(C(F)(F)F)c1ccc(cc1)N[S](=O)(=O)c2[s]ccc2
InChI
1S/C13H9F6NO3S2/c14-12(15,16)11(21,13(17,18)19)8-3-5-9(6-4-8)20-25(22,23)10-2-1-7-24-10/h1-7,20-21H
InChI key
LZWUNZRMANFRAO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2820-25MG | 04061842183050 |