Merck
SML2818
Sigma-Aldrich
BAY-207
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-1-(2-chlorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Größe auswählen
5 MG
€ 64,20
25 MG
€ 261,00
€ 64,20
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 64,20
25 MG
€ 261,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18Cl2N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.36
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 64,20
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)NC(=O)C4(CC4)c3c(cccc3)Cl)Oc2cc(ccc2)Cl
InChI
1S/C22H18Cl2N2O4S/c23-14-4-3-5-16(12-14)30-19-9-8-15(13-20(19)31(25,28)29)26-21(27)22(10-11-22)17-6-1-2-7-18(17)24/h1-9,12-13H,10-11H2,(H,26,27)(H2,25,28,29)
InChIKey
JXAOITUGCKTSTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
BAY-207 is a negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797.
negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefan Werner et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(24), 11194-11217 (2019-11-21)
The P2X4 receptor is a ligand-gated ion channel that is expressed on a variety of cell types, especially those involved in inflammatory and immune processes. High-throughput screening led to a new class of P2X4 inhibitors with substantial CYP 3A4 induction