Fortfahren mit
SML2721
GSK8612
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(((5-Bromo-2-((3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)methyl)benzenesulfonamide, 4-((5-Bromo-2-(3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-ylamino)pyrimidin-4-ylamino)methyl)benzenesulfonamide, GSK 8612, GSK-8612
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17BrF3N7O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C[n]1nc(c(c1)Nc2nc(c(cn2)Br)NCc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)N)C
InChI key
FFPHMUIGESPOTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK8612 is a potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor (pIC50 = 6.8; pKd = 8.0 vs pKa = 6.2/STK17B, 6.0/IKKε, 6.1/LRRK2, 6.0/FLT4, 5.8/ULK3, 5.7/BMP2K, 5.7/CSNK2A1, 5.6/CSNK2A2, 5.6/FLT4, 5.5/PIK3CD, <5.5/more than 270 kinases). GSK8612 inhibits IFNβ secretion induced by dsDNA containing virus or STING ligand cGAMP (IC50 = 1.25 & 0.5 μM, respectively; THP-1), as well as suppresses TLR3 ligand poly(I:C)-induced IRF3 Ser396 phosphorylation (IC50 = 1 μM; Ramos) and IFNα release (IC50 = 0.79 μM; human PBMCs), a IFN positive feedback response steming from IFNβ.
Potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1757SML2111SML2112
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless to very dark brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)