Fortfahren mit
SML2733
RLA8
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-[3-Methoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]phenoxy]octanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,40
€ 47,09
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
€ 191,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 47,09
Listenpreis€ 55,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCCCCCCC(=O)O)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC)OC
InChI
1S/C24H30O5/c1-27-21-13-11-19(12-14-21)9-10-20-16-22(28-2)18-23(17-20)29-15-7-5-3-4-6-8-24(25)26/h9-14,16-18H,3-8,15H2,1-2H3,(H,25,26)/b10-9+
InChI key
MNKZDYGBWDHRMX-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
RLA8 is an orally available and potent agonist of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs)-α/γ/δ and G-protein-coupled receptor 40 (GPR40). RLA8 reverses the proregression of pathological changes such as hepatic lipid accumulation, steatosis, inflammation and fibrosis in mice models of nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Also, it improves serum HDL cholesterol, reduce hepatic free fatty acid and triglyceride levels, and alleviate insulin resistance.
orally available and potent agonist for PPARs-α/γ/δ and GPR40 that exhibits efficacy to reverse nonalcoholic steatohepatitis and fibrosis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0022SML0364SML0393
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)