Fortfahren mit
P0022
PS48
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(4-Chloro-phenyl)-3-phenyl-pent-2-enoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 519,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C(\CCc1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H15ClO2/c18-16-10-7-13(8-11-16)6-9-15(12-17(19)20)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-12H,6,9H2,(H,19,20)/b15-12-
InChI key
LLJYFDRQFPQGNY-QINSGFPZSA-N
Biochem/physiol Actions
PDK1 (phosphoinositide-dependent protein kinase 1) activator which binds to the HM/PIF binding pocket rather than the ATP-binding site.
PS48 is a PDK1 (phosphoinositide-dependent protein kinase 1) activator which binds to the HM/PIF binding pocket rather than the ATP-binding site. PS48 is one of only a few truly allosteric compounds targeting a regulatory binding site on a protein kinase catalytic domain that is not adjacent to or overlapping with the ATP-binding site.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1122H6278N7787
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: insoluble <5 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)