Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14ClN3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C=CC(C1=CC=C(C=NNC(NCC)=S)O1)=C2)=C2Cl)O
InChI
1S/C15H14ClN3O3S/c1-2-17-15(23)19-18-8-10-4-6-13(22-10)9-3-5-11(14(20)21)12(16)7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,20,21)(H2,17,19,23)
InChI key
XPACBFAEZIPDRT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PKUMDL-WQ-2201 is a potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that selectively inhibits serine synthesis in cancer cells. PKUMDL-WQ-2201 binds to allosteric site II, which is located in the substrate-binding domain. PKUMDL-WQ-2201 inhibits tumor growth of MDA-MB-468 xenografts in mice.
Potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to brown | color light yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?