Fortfahren mit
SML2643
ML365
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methoxy-N-[3-[(3-methylbenzoyl)amino]phenyl]benzamide, ML 365, ML365
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,90
€ 71,31
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 71,31
Listenpreis€ 83,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2cc(ccc2)NC(=O)c3cc(ccc3)C)C(=O)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C22H20N2O3/c1-15-7-5-8-16(13-15)21(25)23-17-9-6-10-18(14-17)24-22(26)19-11-3-4-12-20(19)27-2/h3-14H,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)
InChI key
UTAJHKSGYJSZBR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orignially characterized as an mGluR5 negative allosteric modulator (IC50 = 1.35 μM, Emax = 3.82% of Glu Emax; rat mGluR5 HEK293A cells), ML365 is now better known as selective two-pore potassium (K2P) channel TASK1 (K2P3.1; KCNK3) inhibitor with 100- and 62-fold selectivity over TASK3 (K2p9.1; KCNK9), respectively, by thellium flux (rat TASK1/TASK3 CHO cell IC50 = 4/390 nM) and QPatch assay (rat TASK1/TASK3 CHO cell IC50 = 16/990 nM). ML365 is employed in the range from 40 nM to 20 μM. Selective TASK1 blockage is achieved at the lower end of the concentration range, while TASK3 activity can also be inhibited at the high end of the range.
Selective two-pore potassium (K2P) channel TASK1 (K2P3.1; KCNK3) inhibitor with 62- to 100-fold selectivity over TASK3 (K2p9.1; KCNK9).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0418SML0895SML2762
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)