Merck
SML2602
CW3388
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)octahydro-azocine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 MG
€ 87,60
25 MG
€ 283,00
€ 87,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
N3(CCCCCCC3)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI key
BTDKOFMWYIXWST-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C20H25N/c1-2-7-15-21(16-8-3-1)17-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-4-6-10-19/h4-6,9-14H,1-3,7-8,15-17H2
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SML1179SML2874SML1670
form
oil
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
CW3388 is a cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation. CW3388 potently inhibits the cholesterol biosynthesis enzyme Δ8,7-sterol isomerase (EBP). It promotes myelination in vitro.
cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation; inhibitor of Δ8,7-sterol isomerase (EBP)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dharmaraja Allimuthu et al.
Cell chemical biology, 26(4), 593-599 (2019-02-19)
Small molecules that promote oligodendrocyte formation have been identified in "drug repurposing" screens to nominate candidate therapeutics for diseases in which myelin is lost, including multiple sclerosis. We recently reported that many such molecules enhance oligodendrocyte formation not by their