Fortfahren mit
SML2573
MitoCDNB
≥98% (HPLC), mitochondrial thiol redox inactivator, powder
Synonym(e):
[4-(5’-Chloro-2’,4’-dinitrophenylamino)but-1-yl]triphenylphosphonium methanosulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
€ 113,05
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 532,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H29ClN3O7PS
Molekulargewicht:
630.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 113,05
Listenpreis€ 133,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MitoCDNB, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MitoCDNB is a mitochondrially selective inactivator of mitochondrial thiol redox homeostasis in isolated cells and in vivo. MitoCDNB selectively depletes the mitochondrial reduced glutathione (GSH) pool by formation of MitoGSDNB and dramatically increasing absorbance at 328 nm. It directly inhibits mitochondrial thioredoxin TrxR2 and peroxiredoxin 3.
mitochondrially selective inactivator of mitochondrial thiol redox homeostasis in isolated cells and in vivo
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1686SML2284SML2261
BIO ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1686
BIO
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to very dark brown
color
dark red
color
white to light brown
color
white to beige
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)