Fortfahren mit
SML2571
CPHPC
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2′R)-Adipoyldi-D-proline, (R)-1-[6-[(R)-2-Carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxo-hexanoyl-]pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,1′-(1,6-Dioxo-1,6-hexanediyl)bis[D-proline], GSK 2315698, GSK-2315698, GSK2315698, Miridesap, R-1-[6-[R-2-carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxohexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Ro 63-8695, Ro-63-8695
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 188,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)CCCCC(=O)N1[C@H](CCC1)C(=O)O
InChI
1S/C16H24N2O6/c19-13(17-9-3-5-11(17)15(21)22)7-1-2-8-14(20)18-10-4-6-12(18)16(23)24/h11-12H,1-10H2,(H,21,22)(H,23,24)/t11-,12-/m1/s1
InChI key
HZLAWYIBLZNRFZ-VXGBXAGGSA-N
Biochem/physiol Actions
CPHPC (Miridesap; Ro 63-8695) is an orally active serum amyloid P (SAP) blocker that targets the ligand-binding site on the SAP planar binding (B) face with each of its two D-proline moieties (up to two SAP per CPHPC), being able to crosslink and dimerize two SAP pentamers to form B face-to-B face decamers. CPHPC potently inhibits SAP binding to amyloid fibrils in vitro (IC50 = 0.9 μM using AD Aβ amyloid fibrils) and exhibits in vivo efficacy toward liver & circulating SAP clearance as well as SAP removal from tissue amyloid deposits (1-5 mg/mL in drinking water; human SAP transgenic mice).
Serum amyloid P (SAP) blocker that inhibits SAP binding to amyloid fibrils, clears circulating SAP and removes SAP from tissue amyloid deposits in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1408SML0662SML1242
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
2′R-Adipoyldi-D-proline CPHPC
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)