Fortfahren mit
SML2546
GLX351322
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[2-[4-(2-Furanylcarbonyl)-1-piperazinyl]acetyl]amino]-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 94,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC(CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2)=O)SC4=C1CCC4)OCC
InChI key
KEVHLTCEMHIJTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GLX351322 is a potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4). GLX351322 prevents ROS generation and cellular death, improves pancreatic beta cell function in high-fat diet fed C57Bl/6 mice.
potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2851SML2323SML2413
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)