Merck
SML2710
ZCZ011
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Methyl-3-(2-nitro-1-(thiophen-2-yl)ethyl)-2-phenyl-1H-indole, 6-Methyl-3-[2-nitro-1-(2-thienyl)ethyl]-2-phenyl-1H-indole, ZCZ 011, ZCZ-011
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(C[N+](=O)[O-])c2c3c([nH]c2c4ccccc4)cc(cc3)C
InChI key
RJSPNRDBWHHFMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, cannabinoid receptor CB1-selective positive allosteric modulator (PAM) that blocks neuropathic pain without cannabimimetic side-effects.
ZCZ011 is a brain-penetrant, cannabinoid receptor CB1-selective positive allosteric modulator (PAM) that enhances orthosteric agonist CP55,940, while reduces orthosteric inverse agonist SR141716A, CB1 binding. ZCZ011 potentiates AEA-stimulated GTPγS binding (Emax = 46.5% without vs. 115.2% with 100 nM ZCZ011; mouse brain membranes) and cellular signaling (β-arrestin Emax = 100% without vs.157% with 100 nM ZCZ011, pERK pIC50 = 6.5 without vs. 8.3 with 10 nM ZCZ011; hCB1 cells). ZCZ011 exhibits antinociceptive efficay in murine chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain & carrageenan model of inflammatory pain (40 mg/kg i.p.) without cannabimimetic side-effects.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)