Fortfahren mit
SML2517
Tanshinone II-A sodium sulfonate
≥95%
Synonym(e):
6,7,8,9,10,11-hexahydro-1,6,6-Trimethyl-10,11-dioxo-phenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonic acid sodium salt, Sodium tanshinone IIA sulfonate, Sulfotanshinone sodium II-A, TIIAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 56,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCCC2=C3C(C(OC(S(=O)(O[Na])=O)=C4C)=C4C(C3=O)=O)=CC=C21
InChI
1S/C19H18O6S.Na/c1-9-13-15(20)16(21)14-10-5-4-8-19(2,3)12(10)7-6-11(14)17(13)25-18(9)26(22,23)24;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
InChI key
AZEZEAABTDXEHR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Tanshinone II A sulfonate is a water-soluble derivative of tanshinone II A that exhibits anti-inflammatory properties in rodent models of hepatitis and sepsis. Tanshinone II A sulfonate targets Ca2+-activated potassium channels and carboxylesterase 2. Recent studies indicate that tanshinone II A sulfonate but not tanshinone II A acts as potent negative allosteric modulator of the human purinergic receptor P2X7.
anti-inflammatory, potent negative allosteric modulator of the human purinergic receptor P2X7
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4952C5624SML0804
description
≥95%
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, red-orange to red
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange to dark red
color
orange-brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)