Fortfahren mit
SML2509
Fenticonazolnitrat
Synonym(e):
Fenticonazolnitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21Cl2N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(c2ccc(cc2)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)c1ccccc1.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
InChI key
FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fenticonazole is an imidazole antifungal drug.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenticonazolnitrat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)