Fortfahren mit
SML2506
Regadenoson
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT-3146
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
€ 389,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]4(ncc(c4)C(=O)NC)c1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
InChI key
LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N
Biochem/physiol Actions
A2A-Adenosine receptor agonist; coronary vasodilator
Regadenoson (CVT-3146) is an A2A adenosine receptor agonist that is a coronary vasodilator.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
850200PSML1516SML1276
description
≥98% (HPLC)
description
2-[4-[(methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Regadenoson
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)