Fortfahren mit
SML2393
XL019
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-N-[4-[2-[[4-(4-Morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]phenyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-N-(4-(2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl)phenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, N-(4-{2-[(4-Morpholin-4-ylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl}phenyl)-L-prolinamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,40
€ 55,59
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.53
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 55,59
Listenpreis€ 65,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2)[C@H]5NCCC5
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24(23-2-1-12-26-23)28-19-5-3-18(4-6-19)22-11-13-27-25(30-22)29-20-7-9-21(10-8-20)31-14-16-33-17-15-31/h3-11,13,23,26H,1-2,12,14-17H2,(H,28,32)(H,27,29,30)/t23-/m0/s1
InChI key
ISOCDPQFIXDIMS-QHCPKHFHSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting, orally active JAK2 subtype-selective Janus kinase inhibitor with in vivo anticancer efficacy.
XL019 is an ATP-binding site-targeting, orally active JAK2 subtype-selective Janus kinase inhibitor (IC50 in nM = 2.2/JAK2 vs. 134.3/JAK1, 214.2/JAK3, 348.3/TYK2) with much reduced or little activity against 116 other kinases (IC50 in nM = 125.4/PDGFRB, 139.7/FLT3, 225.8/c-KIT, 313.8/p70S6K, 370/MLK1, 375.4/IKKbeta, 483.6/KDR, 546.7/PDGFRA, 554.5/FLT4, 910.5/FLT; IC50 >1 μM toward remaining 106 kinases), CYP (1A2, 2C9, 2D6, 3A4 IC50 ≥20 μM), hERG (IC50 = 16 μM), and P-glycoprotein (IC50 >20 μM). XL019 effectively inhibits cellular STAT1/STAT3 phosphorylation both in HEL92.1.7 cultures (IC50 in nM = 386.4/pStat1 and 695/pStat3) and in HEL92.1.7 xenograft-derived tumor in mice in vivo (oral ED50 in mg/kg = 42/pStat1 and 210/pStat3) with significant HEL92.1.7 tumor suppression efficacy in mice (by 60% and 70% on day 14, respectively, with 200 and 300 mg/kg bid p.o. dosage).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1168SML1990SML1445
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)