Fortfahren mit
SML2350
Ferroquine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]methyl]-2-[(dimethylamino)methyl]-ferrocene, 7-Chloro-4-(((2-((dimethylamino)methyl)ferrocenyl)methyl)amino)quinoline, Ferrochloroquine, SSR 97193
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,20
€ 82,62
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24ClFeN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 82,62
Listenpreis€ 97,20Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C]1[C]C[C][C]1CNC2=C(C=CC(Cl)=C3)C3=NC=C2.[C]4[C][C][C]C4.[Fe]
Biochem/physiol Actions
Antimalarial effective against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum
Ferroquine (SSR 97193) is an antimalarial chloroquine analog effective against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum. Ferroquine is thought to act by producing oxidative stress and by inhibiting the formation of hemozoin, produced by Malaria parasites as a disposal product of heme, which would otherwise be toxic to the Plasmodium cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1886SML0952SML0400
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
color
yellow to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)