Fortfahren mit
SML2348
BAY-707
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-Ethyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,60
€ 80,41
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 80,41
Listenpreis€ 94,60Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
InChI
1S/C15H20N4O2/c1-3-16-15(20)12-8-11-13(4-5-17-14(11)18-12)19-6-7-21-9-10(19)2/h4-5,8,10H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
RPMGXDCRCWWCRY-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-707 is an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1), which hydrolyzes oxidized purine nucleoside triphosphates that might otherwise be incorporated into DNA/RNA and contribute to DNA damage. BAY-707 was shown to be a substrate-competitive, selective MTH1 inhibitor with an IC50 value of 2.3 nM.
Inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2727SML2349SML0651
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to very dark brown
color
white to very dark brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)