Fortfahren mit
SML2331
Perospirone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl]-1,2-cis-cyclohexanedicarboximide hydrochloride, SM-9018 hydrochloride, rel-(3aR,7aS)-2-[4-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl]hexahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,50
€ 57,37
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30N4O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 57,37
Listenpreis€ 67,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1nc(c5c1cccc5)N2CCN(CC2)CCCCN3C(=O)[C@@H]4[C@@H](CCCC4)C3=O.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C23H30N4O2S.ClH/c28-22-17-7-1-2-8-18(17)23(29)27(22)12-6-5-11-25-13-15-26(16-14-25)21-19-9-3-4-10-20(19)30-24-21;/h3-4,9-10,17-18H,1-2,5-8,11-16H2;1H/t17-,18+;
InChI key
HIZFAPMOZFYELI-GNXQHMNLSA-N
Biochem/physiol Actions
D2 and 5-HT2 antagonist with antipsychotic (neuroleptic) and antiemetic efficacy.
Perospirone (SM-9018) is a typical neuroleptic (antipsychotic) agent that displays high affinity for 5-HT2, D2 and 5-HT1A receptors (Ki = 0.61, 1.4 and 2.9-1.8 nM, respectively), moderate affinity for alpha 1 and D1 receptors (Ki = 17 and 41 nM, respectively), while exhibiting much reduced affinity for alpha 2 (Ki = 408 nM) and little affinity toward muscarinic, opiate, glutamate, phencyclidine, benzodiazepine or GABAA receptors (Ki >1 μM). SM-9018 antagonizes both D2-dependent (e.g. methamphetamine-induced hyperactivity, apomorphine-induced stereotypy) and 5-HT2-mediated (e.g. tryptamine-induced clonic seizure) activities in vivo, while exhibiting very low cataleptogenic and central depressant activities commonly observed with two other neuroleptics, haloperidol and chlorpromazine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5793SML0500SML2672
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)