Merck
N1752
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranosid
powder
Synonym(e):
4-Nitrophenyl beta-D-lactopyranoside, p-Nitrophenyl-beta-D-lactopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.39
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranosid kann als Substrat zur Bestimmung der β-Lactosidase-Aktivität und zur Bestimmung der Substratspezifität für β-Glucosidase aus der Hefe Debaryomyces hansenii verwendet werden. Es wird zudem als Substrat für Cellobiohydrolase verwendet.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)