Fortfahren mit
SML1246
JNK-IN-8
≥96% (HPLC), JNK inhibitor, powder
Synonym(e):
3-[[4-(Dimethylamino)-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H29N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.59
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
JNK-IN-8, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC(NC(C=CCN(C)C)=O)=CC=C1)NC(C=C2C)=CC=C2NC3=NC=CC(C4=CC=CN=C4)=N3
InChI
1S/C29H29N7O2/c1-20-17-24(11-12-25(20)34-29-31-15-13-26(35-29)22-8-5-14-30-19-22)33-28(38)21-7-4-9-23(18-21)32-27(37)10-6-16-36(2)3/h4-15,17-19H,16H2,1-3H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,31,34,35)
InChI key
GJFCSAPFHAXMSF-UHFFFAOYSA-N
Application
JNK-IN-8 has been used as an inhibitor to address the importance of JNK signaling in withaferin A (WFA)-induced apoptosis of myelodysplastic syndromes (MDS)-L cells.
Biochem/physiol Actions
JNK-IN-8 is a potent, selective and irreversible inhibitor of JNK1/2/3 that inhibits phosphorylation of c-Jun. JNK-IN-8 forms covalent bonds with a conserved cysteine residue.
JNK-IN-8 is a potent, selective and irreversible inhibitor of JNK1/2/3.
JNK-IN-8 and lapatinib synergistically reduce cell viability in human triple negative breast cancers (TNBC) cell lines by inducing apoptosis. JNK-IN-8 and lapatinib result in accumulation of cytotoxic oxidative stress.
Other Notes
JNK-IN-8 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the JNK-IN-8 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2819SML0333SML2353
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)