Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 € 87,55 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 339,00 € 288,15 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 87,55
Listenpreis€ 103,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
AZ12799734 is an orally active TGF-β type I receptors active site inhibitor (ALK1/2/3/4/5/6 Kd = 7.1/6.2/40/1/0.74/0.017 μM) that inhibits ALK5-dependent Smad2 nuclear translocation upon TGF-β1 stimulation (IC50 = 17 nM; MDA-MB-468), as well as ALK1/2/3/6-mediated Smad1 and ALK4/5/7-mediated Smad2 phosphorylation (10 μM; NIH3T3 expressing respective constitutively active receptors). AZ12799734 oral administration in rats results in heart valve lesions (200 mg/kg/day for 5 days) and physeal dysplasia (400 mg/kg/day for 6 days), consistent with a critical role of ALK5 in maintaining the integrity of heart valve and physis.
Orally active TGF-β type I receptors ALK1-7 active site inhibitor in vitro and in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color off-white to tan |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?