Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 63,90 € 54,31 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 260,00 |
Über diesen Artikel
€ 54,31
Listenpreis€ 63,90Sparen Sie 15%Produktname
HPN-07, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]/[N+](C(C)(C)C)=C\C(C=CC(S([O-])(=O)=O)=C1)=C1S([O-])(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C11H15NO7S2.2Na/c1-11(2,3)12(13)7-8-4-5-9(20(14,15)16)6-10(8)21(17,18)19;;/h4-7H,1-3H3,(H,14,15,16)(H,17,18,19);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XLZOVRYBVCMCGL-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2163-5MG | 04061835502837 |
| SML2163-25MG | 04061835502820 |