Fortfahren mit
SML2141
Solifenacinsuccinat
≥98% (HPLC), muscarinic M3 receptors inhibitor, powder
Synonym(e):
(1S)-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl 3,4­dihydro-1-phenyl-2(1H)-iso-quinolinecarboxylate succinate, YM905
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,00
€ 43,35
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N2O2 · C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 43,35
Listenpreis€ 51,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Solifenacinsuccinat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +35 to +45°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
InChI key
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N
Biochem/physiol Actions
Solifenacin succinate (SOL) blocks the cholinergic signals to M3 receptors by inhibiting the muscarinic M3 receptors in the bladder. This action prevents the contractions of the detrusor muscles in the urinary bladder wall, leading to relaxing the bladder as well as decreasing urinary urgency and nocturia. Thus, SOL is a widely used antimuscarinic agent for treating the contraction of the overactive bladder.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1615300Y0001763PHR3680
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solifenacinsuccinat
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)