Fortfahren mit
SML2098
KINK-1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-[2-(Cyclopropylmethoxy)-6-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-5-(3S)-3-piperidinyl-2H-pyrido[2,3-d][1,3]oxazin-2-one hydrochloride, 7-[2-(Cyclopropylmethoxy)-6-hydroxyphenyl]-5-[(3S)-3-piperidinyl]-1,4-dihydro-2H-pyrido[2,3-d][1,3]oxazin-2-one hydrochloride, Bay 65-1942, CmpdA, Compound A, Kinase Inhibitor of NF-ΚB-1
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
€ 155,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 587,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25N3O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 155,55
Listenpreis€ 183,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -19 to -24°, c = 0.2 in DMF
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=CC(OCC2CC2)=C1C3=NC(NC(OC4)=O)=C4C([C@@H]5CCCNC5)=C3.Cl
InChI
1S/C22H25N3O4.ClH/c26-18-4-1-5-19(28-11-13-6-7-13)20(18)17-9-15(14-3-2-8-23-10-14)16-12-29-22(27)25-21(16)24-17;/h1,4-5,9,13-14,23,26H,2-3,6-8,10-12H2,(H,24,25,27);1H/t14-;/m1./s1
InChI key
XZTOAEZYOFWVHB-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
KINK-1 (Kinase Inhibitor of NF-ΚB-1; Bay 65-1942; CmpdA; Compound A) is an ATP-competitive, IKKβ-selective IΚB kinase (IKK) inhibitor (Ki against ATP = 2 nM/IKKβ and 135 nM/IKKα) that potently inhibits IKKβ-catalyzed GST-IΚBα(1–54) phosphorylation (IC50 = 4 nM, 200 nM ATP) without affecting (IC50 >10μM) IKK3 or 27 other kinases, lipases, phosphatases, caspases, and MMPs. KINK-1 effectively inhibits NF-ΚB activation and cytokines production in various human and murine cultures (IC50 from 18 to 502 nM) and is efficacious against LPS-induced plasma TNF-α production in mice and rats in vivo (EC50 = 9.1 and 6.6 mg/kg p.o., repectively) with good pharmacokinetic profile and oral availability. KINK-1 is also shown to effectively inhibit OVA-induced lung inflammation in a rat model of asthma (ED50 <0.3 mg/kg p.o.) without adverse effects to the animals.
Orally active, potent, ATP-competitive, IKKβ (IKK2)-selective inhibitor with anti-inflammatory and anti-cancer efficacy in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K3519SML2410SML1944
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
light yellow to light tan
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)