Fortfahren mit
SML1510
SR9238
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Ethyl 5-((2,4,6-trimethyl-N-((3′-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)methyl)phenylsulfonamido)methyl)furan-2-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H33NO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
595.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(Cc4[o]c(cc4)C(=O)OCC)Cc2ccc(cc2)c3cc(ccc3)[S](=O)(=O)C)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C31H33NO7S2/c1-6-38-31(33)29-15-14-27(39-29)20-32(41(36,37)30-22(3)16-21(2)17-23(30)4)19-24-10-12-25(13-11-24)26-8-7-9-28(18-26)40(5,34)35/h7-18H,6,19-20H2,1-5H3
InChI key
HDZWHJYZJWLTAG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SR9238 is liver selective LXR inverse agonist with high potency for both LXRα and LXRβ with an IC50 of 214 nM for LXRα and 43 nM for LXRβ. Metabolic syndrome is often accompanied by liver problems, such as fatty liver (nonalcoholic hepatosteatosis), associated with increased lipogenesis. Liver X receptors α and β (LXRα and LXRβ) are known to induce lipogenesis by increasing transcription of lipogenic enzyme genes, so it was hoped LXR antagonists might be of use in fatty liver. In a mouse model of nonalcoholic hepatosteatosis, SR9238 reduced the expression of lipogenic genes, and suppressed hepatic lipogenesis, inflammation and hepatic lipid accumulation. It was also effective in reduction of hepatic fibrosis in another study. Additionally in diet induced obese mice, SR9238 suppressed plasma cholesterol levels.
SR9238 is liver selective LXR inverse agonist with high potency for both LXRα and LXRβ.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0711SML2037SML1179
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to faint brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)