Fortfahren mit
SML1952
GAT228
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(1R)-2-nitro-1-phenylethyl]-2-phenyl-1H-Indole, R-(+)-3-(2-Nitro-1-phenylethyl)-2-phenyl-1H-indole
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 80 to 94°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[N+]([O-])C[C@H](C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C22H18N2O2/c25-24(26)15-19(16-9-3-1-4-10-16)21-18-13-7-8-14-20(18)23-22(21)17-11-5-2-6-12-17/h1-14,19,23H,15H2/t19-/m1/s1
InChI key
OHZDCJJHWPHZJD-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
GAT228 is the R-(+)-enantiomer of GAT211, a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling that was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT228 was found to be an unbiased CB1 allosteric agonist, while the S-(-)-enantiomer, GAT229,was found to be a potent, Gαi/o-biased CB1 PAM without intrinsic activity. In radioligand binding assays, both GAT228 and GAT229 behaved as PAMs of orthosteric ligand binding. Allosteric CB1R activation by GAT211 and its enantiomers could be a better therapeutic strategy for enhancing endogenous cannabinergic activity than targeting endocannabinoid-degrading enzymes with small-molecule inhibitors, with a lower likelihood of tolerance and dependence.
Unbiased cannabinoid CB1 allosteric agonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1951SML1926SML2710
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)