Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 418,00 € 355,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 355,30
Listenpreis€ 418,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[N+]([O-])CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C22H18N2O2/c25-24(26)15-19(16-9-3-1-4-10-16)21-18-13-7-8-14-20(18)23-22(21)17-11-5-2-6-12-17/h1-14,19,23H,15H2
InChI key
OHZDCJJHWPHZJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling.
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling. GAT211 was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT211 caused a CB1-dependent suppression of paclitaxel-induced mechanical and cold allodynia with no sign of tolerance over 19 days of administration.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?