Fortfahren mit
SML1941
CGP3466B maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CGP 3466B, Dibenz[b,f]oxepin-10-methanamine, N-methyl-N-2-propyn-1-yl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-(Dibenz[b,f]oxepin-10-ylmethyl)-N-methyl-N-(2-propynyl)amine monomaleic acid salt, Omigapil maleate salt, TCH346
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
€ 85,85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,85
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC1=Cc2c(cccc2)Oc3c1cccc3)(CC#C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C19H17NO.C4H4O4/c1-3-12-20(2)14-16-13-15-8-4-6-10-18(15)21-19-11-7-5-9-17(16)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1,4-11,13H,12,14H2,2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SQAZQLMBEHYFJA-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP3466B, also known as Omigapil maleate and TCH346, is a potent inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). It has been shown to have neuroprotective activity and received U.S. FDA Fast Track Designation for the treatment of congenital muscular dystrophy in May 2016.
Inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), neuroprotective.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O111W108P5514
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
powder
description
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)