Merck
W108
WAY-100635 -maleat (Salz)
5-HT1A serotonin receptor antagonist, powder
Synonym(e):
N-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinylcyclohexancarboxamid -maleat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34N4O2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
WAY-100635 -maleat (Salz), powder
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN(C(=O)C3CCCCC3)c4ccccn4
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Application
WAY-100635 Maleatsalz wurde als 5-HT1A-Serotoninrezeptor-Antagonist für Folgendes verwendet:
  • zur Untersuchung, ob das Verhalten von Putzerfischen durch die Serotoninaktivität gesteuert wird
  • zum Blockieren der Aktivität von 3,4-Methylendioxymethamphetamin (MDMA), um die Oxytocinfreisetzung bei männlichen Wistar-Ratten einzuleiten, um deren Sozialverhalten zu steigern
  • zur Untersuchung der Rolle von Serotonin bei der Metamorphose von Seescheidenlarven von Phallusia mammillata
Biochem/physiol Actions
WAY-100635 Maleatsalz ist ein hochselektiver 5-HT1A-Serotoninrezeptor-Antagonist. Es kann Brexpiprazol, ein Antipsychotikum, das die Serotonin-Dopamin-Aktivität reguliert, hemmen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)