Merck
SML1864
Sigma-Aldrich
OUL35
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,4′-Oxybis-benzamide, 4-(4-Carbamoylphenoxyl)benzamide, NSC 39047, NSC39047
Größe auswählen
5 MG
€ 81,40
25 MG
€ 295,00
€ 81,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 81,40
25 MG
€ 295,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 81,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
InChIKey
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor.
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)