Fortfahren mit
SML1766
Diphyllin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
9-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4-hydroxy-6,7-dimethoxy-naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, NSC 309691
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
€ 93,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
€ 379,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 93,50
Listenpreis€ 110,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C2C(C(OC2)=O)=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=CC(OC)=C(OC)C=C51
InChI
1S/C21H16O7/c1-24-15-6-11-12(7-16(15)25-2)20(22)13-8-26-21(23)19(13)18(11)10-3-4-14-17(5-10)28-9-27-14/h3-7,22H,8-9H2,1-2H3
InChI key
VMEJANRODATDOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Diphyllin, a major glycoside compound, is a plant-derived lignan. It is present in Cleistanthus collinus.
Application
Diphyllin has been used to study its antibacterial and antibiofilm activities against fish pathogens.
Biochem/physiol Actions
Diphyllin has shown potential to be used in a novel treatment for bone problems characterized by excessive resorption.
Diphyllin is a natural arylnaphthalene that exhibits potent anticancer and antiviral activities.
Diphyllin is a natural arylnaphthalene that exhibits potent anticancer and antiviral activities. It is a potent inhibitor of vacuolar H(+)-ATPase (V-ATPase) that inhibits lysosomal acidification in osteoclasts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9576SML0376PZ0037
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white
color
light yellow to light brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)